Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (HDPE), Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30616-33EA 40.4 CHF
MFLX30616-33 MFLX30621-96 MFLX30621-98 MFLX30622-00 MFLX30622-03 MFLX30622-07 MFLX30622-09 MFLX30622-11 MFLX30622-13 MFLX30622-15 MFLX30622-24 MFLX30622-27 MFLX30622-29 MFLX30622-33 MFLX30622-35 MFLX30622-36 MFLX30622-38 MFLX30622-40 MFLX30622-42 MFLX30626-27 MFLX30626-29 MFLX30626-35 MFLX30626-36 MFLX30626-38 MFLX30626-42 MFLX31518-33 MFLX40616-01 MFLX40616-05 MFLX41518-22 MFLX41518-29 MFLX41518-31 MFLX30616-29 MFLX30622-05 MFLX30622-17 MFLX30625-96 MFLX30626-05 MFLX30626-07 MFLX30626-13 MFLX30626-17 MFLX30626-24 MFLX30626-33 MFLX30626-40
Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (HDPE), Avantor®
Fittings und Verbinder
Am besten für Niederdruckanwendungen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen
More Product Information