Masterflex® Anschlussverschraubungen, Schlauchnippel, Schlauch-Y-Verbinder, Polypropylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40617-76 40617-79 40617-80 40617-87
MFLX30614-43EA 36.9 CHF
MFLX30614-43 MFLX30614-47 MFLX30614-51 MFLX30614-55 MFLX30614-59 MFLX30614-63 MFLX30614-67 MFLX30614-71 MFLX40726-41 MFLX40726-42 MFLX40726-43 MFLX40726-44 MFLX40726-45 MFLX40726-46 MFLX40726-47 MFLX40726-48 MFLX40726-49 MFLX40726-50 MFLX40727-41 MFLX40727-42 MFLX40727-43 MFLX40727-44 MFLX40727-45 MFLX40727-46 MFLX41526-28 MFLX41526-39 MFLX40727-47 MFLX40617-76 MFLX40617-77 MFLX40617-79 MFLX40617-80 MFLX40617-87
Masterflex® Anschlussverschraubungen, Schlauchnippel, Schlauch-Y-Verbinder, Polypropylen, Avantor®
Fittings und Verbinder
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbau benötigt.
  • Neu verpackt in einer ISO 9001-Anlage in einem Reinraum der ISO-Klasse 7
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche