Masterflex® Hygiene Tri-Clamp® Sock-Screen-Dichtungen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30563-08 30563-18 30563-22 30563-24 30563-26 30563-36 30563-38 30563-40 30563-44 30563-46 30563-48 30563-62 30563-64 30563-76 30563-78
MFLX30563-00EA 187 CHF
MFLX30563-00 MFLX30563-02 MFLX30563-04 MFLX30563-06 MFLX30563-16 MFLX30563-20 MFLX30563-42 MFLX30563-60 MFLX30563-68 MFLX30563-08 MFLX30563-18 MFLX30563-22 MFLX30563-24 MFLX30563-26 MFLX30563-36 MFLX30563-38 MFLX30563-40 MFLX30563-44 MFLX30563-46 MFLX30563-48 MFLX30563-62 MFLX30563-64 MFLX30563-76 MFLX30563-78
Masterflex® Hygiene Tri-Clamp® Sock-Screen-Dichtungen, Avantor®
Versiegeln Dichtungen
Höhere Partikelkapazität für höheren Partikeldurchfluss.
  • Ideal für Tank-zu-Tank-Transferleitungen, Inline-Flüssigkeitsaufbereitung und Pumpenschutz
  • Höhere Kapazität als Standard-Siebdichtungen, daher weniger Ausfallzeit für die Flüssigkeitsleitung
Sock-Screen-Dichtungen verlängern die Laufzeit Ihrer Leitungen zwischen dem Auswechseln und Reinigen von Standard-Siebdichtungen. Diese Dichtungen verfügen über ein erweitertes, sockenförmiges Netz mit 300% mehr Oberfläche und eignen sich ideal für Leitungen mit höherer Partikelzahl und größerenMore Product Information