Sanitärdichtungen, Polymere
Lieferant: Avantor Fluid Handling
29590-80 29590-83 30548-22
MFLX30548-00EA 26.3 CHF
MFLX30548-00 MFLX30548-02 MFLX30548-04 MFLX30548-06 MFLX30548-08 MFLX30548-20 MFLX30548-24 MFLX30548-26 MFLX30548-28 MFLX30548-40 MFLX30548-42 MFLX30548-44 MFLX30548-46 MFLX30548-60 MFLX30548-62 MFLX30548-64 MFLX30548-66 MFLX30548-68 MFLX30548-80 MFLX30548-82 MFLX30548-84 MFLX30548-86 MFLX30548-88 MFLX00162-NJ MFLX16011-66 MFLX41001-77 MFLX29590-80 MFLX29590-83 MFLX30548-22 MFLX30548-48 MFLX00364-YQ MFLX00404-MO
Sanitärdichtungen, Polymere
Versiegeln Dichtungen
Achten Sie auf einen dichten Verschluss.
  • Eignet sich ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Immer auf Lager—die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
Diese Dichtungen sind für Tri-Clamp®-Fittings geeignet und kommen in einer Vielzahl an Materialien um Ihren spezifischen Prozessen gerecht zu werden. Alle Dichtungen entsprechen USDA 3-A und CGMP-More Product Information