Masterflex®-Siebgewebe für kostengünstige Inline-Siebsysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
29595-31 29595-33 29595-35 29595-39 29595-41 29595-43 29595-45 29595-47 29595-49 29595-51 29595-55 29595-57
MFLX29595-31EA 17.9 CHF
MFLX29595-31 MFLX29595-33 MFLX29595-35 MFLX29595-39 MFLX29595-41 MFLX29595-43 MFLX29595-45 MFLX29595-47 MFLX29595-49 MFLX29595-51 MFLX29595-55 MFLX29595-57
Masterflex®-Siebgewebe für kostengünstige Inline-Siebsysteme, Avantor®
Filter Siebe
Passen Sie das Siebsystem ganz einfach an Ihre Anwendung an.
  • Wählen Sie je nach erforderlicher Filterfläche mehrere Maschen- und Mikrongrößenoptionen
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
Bauen Sie Ihr eigenes kostengünstiges Filtersystem, um Partikel aus Ihren Flüssigkeiten herauszufiltern. Erhältlich in drei Klassen: niedriges Profil, mittel und groß. Modifizieren oder ändern Sie Komponenten derselben Klasse, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.
Siebe mit niedrigem Profil sind ideal für die Filtration kleiner Mengen mit geringem Volumen.More Product Information