Masterflex® L/S® MasterSense™-Antriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07526-10-CHEA 5220 CHF
MFLX07526-10-CH MFLX07526-12-CH MFLX07526-20-CH MFLX07526-22-CH
Masterflex® L/S® MasterSense™-Antriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Vielseitige Pumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
  • Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle L/S-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
  • Kapazitiver 5" (12,7 cm) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
  • Online-Firmware-Updates bieten verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören
More Product Information