Masterflex® L/S® Digitale Miniflex®-Pumpensysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07525-20-CHEA 3050 CHF
MFLX07525-20-CH MFLX07525-40-CH
Masterflex® L/S® Digitale Miniflex®-Pumpensysteme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Erleichtert das Pumpen bei niedrigen Flussraten!
  • Durchflussrate 0.004 bis 315 mL/min—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und der Schlauchgröße
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Schließkontakt
  • Integrierter „Open-Head“-Sensor stoppt den Betrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
  • Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf
  • Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist
More Product Information