Masterflex® I/P® Standard-Pumpenköpfe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07019-20EA 767 CHF
MFLX07019-20 MFLX07019-21 MFLX07019-31 MFLX07019-32 MFLX07019-43 MFLX07019-53
Masterflex® I/P® Standard-Pumpenköpfe, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit aller I/P-Pumpenköpfe—ideal für die Dosierung und das Abfüllen.
  • Jedes Modell ist für eine einzige Schlauchgröße optimiert, um die Leistung und Lebensdauer der Schläuche zu maximieren
  • Der kostengünstige Pumpenkopf ist eine ausgezeichnete Wahl für spezielle Anwendungen
  • Stapeln Sie zwei Pumpenköpfe, um die Durchflussrate zu verdoppeln
Das klassische Design des Standard-Pumpenkopfs gewährleistet genaueste und wiederholbare Leistung, die bei Dosieranwendungen wichtig ist. Ein um 360 Grad präzisionsgeformterMore Product Information