Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschläuche, Versilon™ 2001, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06475-13EA 118 CHF
MFLX06475-13 MFLX06475-14 MFLX06475-16 MFLX06475-17 MFLX06475-18 MFLX06475-25
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschläuche, Versilon™ 2001, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Kompatibel zu aggressiven Chemikalien.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle
More Product Information