Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, Double-Y-Elemente für Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06451-15EA 131 CHF
MFLX06451-15 MFLX06451-24 MFLX06451-36 MFLX06451-35
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, Double-Y-Elemente für Masterflex® UltraPharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Leistungsstarke und langlebige Schläuche für hochreine Anwendungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Sanfte, niedrige Pulsation und genaue Dosierung und Fluss bei der Verwendung im Masterflex® UltraPharm™ L/S® Pumpenkopf
  • Längste