Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06435-26EA 335 CHF
MFLX06435-26 MFLX06435-73 MFLX06435-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die extrem geringe Aufsplitterung schützt die Reinheit der Flüssigkeit – ideal für empfindliche und kostspielige Fluide.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um
More Product Information