Regalsysteme, Polymer, MetroMax i™
Lieferant: Metro International
MX2442F MX2472F MX1836G MX2448G MX1842G MX1848G MX2472G MX1854G MX1860G MX2454G MX2436G MX2424F MX2460F MX2424G MX2442G MX2460G MX1872G MX1836F MX1830F MX1830G MX1860F MX2448F
METOMX2442FEA 680 CHF
METOMX2442F METOMX2472F METOMX1836G METOMX2448G METOMX1842G METOMX1848G METOMX2472G METOMX1854G METOMX1860G METOMX2454G METOMX2436G METOMX2424F METOMX2460F METOMX2424G METOMX2442G METOMX2460G METOMX1872G METOMX1836F METOMX1830F METOMX1830G METOMX1860F METOMX2448F
Regalsysteme, Polymer, MetroMax i™
Möbel Regale
MetroMax i™-Regale bieten lebenslange Haltbarkeit – die Stärke von Stahl und eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Abnehmbare Regalmatten aus Polymer und glatte Oberflächen erleichtern die routinemäßige Reinigung. Ideal für die meisten Umgebungen, in denen Edelstahl aufgrund seiner korrosionsbeständigen Eigenschaften erwünscht ist.
  • Der antimikrobielle Produktschutz Microban® ist in jede Regalmatte und jeden Berührungspunkt integriert
  • Regale bis zu 800 lbs. (363 kg) pro Regal
Gefertigt aus hochentwickelten Polymeren mit Ecken ausMore Product Information