Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-Säulen, HILIC-Methoden-Entwicklungs-Kits, Analytisch
Lieferant: Avantor
MDKH-17-0502UEA 1890 CHF
MDKH-17-0502U MDKH-17-0503U MDKH-17-1002U MDKH-17-1003U MDKH-3-0502U MDKH-3-0503U MDKH-3-0546U MDKH-3-1002U MDKH-3-1003U MDKH-3-1046U MDKH-3-1502U MDKH-3-1503U MDKH-3-1546U MDKH-3-2502U MDKH-3-2503U MDKH-3-2546U MDKH-5-0502U MDKH-5-0503U MDKH-5-0546U MDKH-5-1002U MDKH-5-1003U MDKH-5-1046U MDKH-5-1502U MDKH-5-1503U MDKH-5-1546U MDKH-5-2502U MDKH-5-2503U MDKH-5-2546U MDKH-17-D1002
Avantor® ACE®, HPLC/UHPLC-Säulen, HILIC-Methoden-Entwicklungs-Kits, Analytisch
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® HILIC-Methodenentwicklungs-Kits bieten alle drei proprietären Avantor® ACE® HILIC-Phasen (HILIC-A, HILIC-B und HILIC-N) in einem Kit. Diese Phasen bieten eine alternative HILIC-Selektivität zueinander und wurden entwickelt, um Chromatographen die Durchführung reproduzierbarer und erfolgreicher HILIC-Trennungen mithilfe eines systematischen Ansatzes bei der Methodenentwicklung zu ermöglichen.
  • Ideal für die Trennung und Retention polarer Analyten
  • Kompatibel mit HPLC/UHPLC-Systemen aller Hersteller
  • Es steht eine große Auswahl an Säulenlängen und
More Product Information