Avantor® ACE®, HPLC-Säulen, Bioanalytical 300 Å-Methodenentwicklungs-Kits, 3 µm
Lieferant: Avantor
MDKB-3-1546EA 1730 CHF
MDKB-3-1546 MDKB-3-1503 MDKB-3-1502 MDKB-3-1046 MDKB-3-1003 MDKB-3-1002 MDKB-3-0546 MDKB-3-0503 MDKB-3-0502
Avantor® ACE®, HPLC-Säulen, Bioanalytical 300 Å-Methodenentwicklungs-Kits, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Methodenentwicklungs-Kits (MDK) für eine optimale Selektivität bieten leistungsstarke, zuverlässige Unterstützung bei der Entwicklung von UHPLC-/HPLC-Methoden. Avantor® ACE® Phasen basieren auf einem ultra-inerten, hocheffizienten Kieselgel und den neuesten Entwicklungen im Design von stationären LC-Phasen, sodass Chromatographie-Spezialisten mehr Auswahlmöglichkeiten für alternative Selektivität ohne Beeinträchtigung der Stabilität oder Robustheit haben.
  • Kit-Optionen mit porösen Partikeln, soliden Kernpartikeln, HILIC und Biomolekülen
  • Große
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Max. Druck 275 bar
pH-Bereich 2,0 - 8,0