Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Advanced Methodenentwicklungs-Kits, 5 µm
Lieferant: Avantor
MDKA-5-2546UEA 1480 CHF
MDKA-5-2546U MDKA-5-2503U MDKA-5-2502U MDKA-5-1546U MDKA-5-1503U MDKA-5-1502U MDKA-5-1046U MDKA-5-1003U MDKA-5-1002U MDKA-5-0546U MDKA-5-0503U MDKA-5-0502U
Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Advanced Methodenentwicklungs-Kits, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Methodenentwicklungs-Kits (MDK) für eine optimale Selektivität bieten leistungsstarke, zuverlässige Unterstützung bei der Entwicklung von UHPLC-/HPLC-Methoden. Avantor® ACE® Phasen basieren auf einem ultra-inerten, hocheffizienten Kieselgel und den neuesten Entwicklungen im Design von stationären LC-Phasen, sodass Chromatographie-Spezialisten mehr Auswahlmöglichkeiten für alternative Selektivität ohne Beeinträchtigung der Stabilität oder Robustheit haben.
  • Kit-Optionen mit porösen Partikeln, soliden Kernpartikeln, HILIC und Biomolekülen
  • Große
More Product Information