Stearinsäure

Lieferant: MATREYA

Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid

1020 1020
MAYA1020EA 0 CHF
MAYA1020 BTRN1020
Stearinsäure
Stearinsäure
Formel: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48 g/mol
Siedepunkt: 361
Melting Pt: 67
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 196 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR