NANOCOLOR®, Photometrische Rundküvettenteste für Resthärte
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
985084
MANA985084EA 137 CHF
MANA985084
NANOCOLOR®, Photometrische Rundküvettenteste für Resthärte
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Resthärte in Wasserproben.
  • Messung direkt im Teströhrchen; spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
  • Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
  • Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
  • Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
  • 16 mm (ext.Ø) Rundküvetten für einfaches Pipettieren
Das Testkit wird in 16-mm-(ext.Ø)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Nein
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung:  Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit 20-ml-Röhrchen.