NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Fluorid
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
985040
MANA985040EA 129 CHF
MANA985040
NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Fluorid
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Fluorid in Wasserproben.
  • Messung direkt im Teströhrchen, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
  • Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
  • Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
  • Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
  • 16 mm (AD) Rundküvetten für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in 16-mm-(AD)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Ja
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit 20 Röhrchen.