NANOCOLOR® Photometrisches Röhrchen-Testkit für Chlor/Ozon
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
985017
MANA985017EA 64 CHF
MANA985017
NANOCOLOR® Photometrisches Röhrchen-Testkit für Chlor/Ozon
Umwelt-Prüfkits
Ein vordosierter NANOCOLOR® Röhrchentest für photometrische Bestimmung von Chlor in Wasser.
  • Messung direkt im Teströhrchen; spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
  • Barcode-Küvettenidentifikation
  • Präzise vordosierte Reagenzien in Röhrchen mit 16 mm (ext.Ø)
Der Test eignet sich besonders für NANOCOLOR® Photometer, kann jedoch mit anderen Photometern verwendet werden.
Meerwasseranalyse: Ja
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung:  Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit 20 Röhrchen.