THPS Testsatz
Lieferant: Lovibond
56K701210
LOVI56K701210EA 533 CHF
LOVI56K701210
THPS Testsatz
Umwelt-Prüfkits
THPS steht für Tetra Hydroxymethylphosphoniumsulfat. Es gilt gemeinhin als umweltfreundliches Biozid, das leicht abbaubar ist und eine geringe Flüchtigkeit aufweist. Als Breitbandbiozid ist es wirksam gegen die häufigsten Bakterienarten, die Probleme in Kühlwasser verursachen, insbesondere sulfatreduzierende Bakterien (SRB). THPS wird auch zur Bekämpfung von Legionellen eingesetzt. Es hemmt das Wachstum von Algen, Bakterien, Hefen und Pilzen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
  • Speziell für Kühlwasser und andere industrielle Anwendungen
  • Wirksam gegen sulfatreduzierende Bakterien (SRB)
  • Tropftests für bis zu 100 Tests
  • Einfache Handhabung
Mit diesem Testkit können Sie die THPS-Konzentration jederzeit und überall kontrollieren. Unsere Kits sind für den mobilen Einsatz direkt vor Ort konzipiert. So haben Sie schnell Gewissheit über die richtige Dosierung, denn Fehldosierungen können auch Schäden am Wassersystem und am Material verursachen. Das spart gleichzeitig Zeit und Geld. Unsere Testkits sorgen außerdem für die Einhaltung der geltenden Vorschriften.
Mikroorganismen und Bakterien zählen zu den Hauptursachen von Problemen mit Kühlwasser und anderen industriellen Wässern. Im schlimmsten Fall können sich Legionellen bilden. THPS ist eines der am häufigsten verwendeten nicht oxidierenden Biozide zur Bekämpfung dieser Probleme. Seine Wirksamkeit hängt auch von der richtigen Dosierung ab. Mit diesem Testkit können Sie den Einsatz von THPS jederzeit und überall schnell und einfach überwachen.
Anwendung: Kühlwasser, Desinfektionskontrolle.
Lieferumfang: Enthält: Kunststoffkoffer, THPS-Reagenz 1, THPS-Reagenz 2, THPS-Reagenz 3, Kunststoff-Spritze 20 ml, zwei Titrationsgefäße mit Deckel Kunststoff 60 ml, Bedienungsanleitung
.