Pharmazeutische Perfection Kühlschränke gemäß DIN 13277. HMFvh
Lieferant: Liebherr
HMFVH4001 HMFVH4001H63 HMFVH4011 HMFVH5501 HMFVH5511
LIEBHMFVH4001EA 3530 CHF
LIEBHMFVH4001 LIEBHMFVH4001H63 LIEBHMFVH4011 LIEBHMFVH5501 LIEBHMFVH5511
Pharmazeutische Perfection Kühlschränke gemäß DIN 13277. HMFvh
Kühlschränke
Hocheffiziente Pharmakühlgeräte sind für die besonderen Anforderungen konzipiert und garantieren mit ihrem dynamischen Kühlsystem, der hochwirksamen Isolierung und der präzisen Temperaturregelung eine zuverlässige Lagerung sensibler Substanzen und Zubereitungen.
  • Integrierter Datenlogger und USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers
  • PT1000-Produktsensor und Sensordurchführung
  • Min.-/Max.-Temperaturprotokoll zeigt an, ob die Lagertemperaturen innerhalb der Toleranzgrenzen lagen
  • Isolierte und Glastürmodelle mit vertikaler Beleuchtung, selbstschließender
More Product Information