Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch und Temperiermantel
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06010137 06010149 06010258 06010270 06010273 06010473 06010479 06010485 06010482 06010158 06010249 06010276 06010279 06010476 06011494 06011588
LENZ06010137EA 803 CHF
LENZ06010137 LENZ06010149 LENZ06010258 201-1157 201-1158 LENZ06010473 LENZ06010479 LENZ06010485 LENZ06010482 LENZ06010158 LENZ06010249 LENZ06010276 LENZ06010279 211-2050 LENZ06011494 LENZ06011588
Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch und Temperiermantel
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
Reaktionsgefäß aus DURAN® Borosilikatglas, flacher Boden, mit gut lesbarer Graduierung und flachem Laborflansch (DN) mit Nut. Mit zwei Anschlussstücken mit GL 18-Gewinde.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable