Kappe mit zwei Positionen für Kulturröhrchen
Lieferant: LABCON
3500-800-000-9
LBCN3500-800-000-9EA 226 CHF
LBCN3500-800-000-9
Kappe mit zwei Positionen für Kulturröhrchen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Die Röhrchenkappen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte für eine sichere Abdichtung und sind in einer geriffelten Stopfenausführung oder in einer Ausführung mit zwei Positionen erhältlich, die das Ansaugen von Proben ermöglicht.
Polyethylenkappen sind nicht autoklavierbar, sind aber bei vielen Röhrchenpaketen steril erhältlich.