Durchsichtthermostate zur Viskositätsmessung, Durchsichtthermostate, Proline
Lieferant: LAUDA
L001532 L001533 L001534 L001535 L001536 L001537 L001538 L001539 L001540 L001541 L001546 L001547 L001548 L001549 L001550 L001551 L001552 L001553 L001554 L001555 L001560 L001562 L001563 L001564 L001565 L001568 L001569
461-1226EA 12000 CHF
461-1226 461-1228 461-1230 461-1227 461-1229 461-1231 461-1232 461-1234 461-1233 461-1235 LAUDL001546 LAUDL001547 LAUDL001548 LAUDL001549 LAUDL001550 LAUDL001551 LAUDL001552 LAUDL001553 LAUDL001554 LAUDL001555 LAUDL001560 LAUDL001562 LAUDL001563 LAUDL001564 LAUDL001565 LAUDL001568 LAUDL001569
Durchsichtthermostate zur Viskositätsmessung, Durchsichtthermostate, Proline
Bäder Viskometer-Bäder
Die Durchsichtthermostate sind für die direkte Beobachtung temperierter Objekte konzipiert und eignen sich daher besonders zur Viskositätsmessung.
  • Große Sichtscheiben auf Vorder- und Rückseite
  • Verschiedene Modelle für unterschiedliche Temperaturbereiche - immer mit durchgängiger Temperaturkonstanz
  • Edelstahl-Badbehälter mit Tragegriffen und Ablasshahn
  • Thermostat wahlweise in Master- oder Command-Version
Die Viskosität newtonscher Flüssigkeiten ist stark temperaturabhängig. Je nach Messmedium ist bei einer Temperaturabweichung von ±0,1 °C mit einerMore Product Information