1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
L10826.06
L10826.06EA 151 CHF
L10826.06
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton ≥95%
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton
Purity: 95% CAS No.: 431-67-4 Molecular Formula: C3HBr2F3O Formula Weight: 269.85 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4305 Odour: Pungent Boiling Point: 111-113° Beilstein Reference: 636645 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041362
Formel: Br₂HCC(O)CF₃
MW: 269.84 g/mol
Siedepunkt: 111…113 °C
Dichte: 2.188 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041362
CAS-Nummer: 431-67-4
UN: 3265
ADR: 8 III