3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
L01465.06 L01465.14
L01465.06EA 135 CHF
L01465.06 L01465.14
3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol 99
3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol
Purity: 99% CAS No.: 1646-53-3 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 115-120°/5mm MDL No.: MFCD00000070
Formel: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Siedepunkt: 115…120 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 58…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000070
CAS-Nummer: 1646-53-3
EINECS: 216-707-4
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable