Probenröhrchen, mit Rand
Lieferant: KARTELL
88323 88324 88322 88317 88319 88325
KART88323EA 320 CHF
KART88323 KART88324 KART88322 KART88317 KART88319 212-6894
Probenröhrchen, mit Rand
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PS oder PP.
  • Einwegröhrchen mit rundem oder konischem Boden
  • Mit Rand
  • Für den Laborgebrauch
  • Zentrifugentauglich
Zertifizierungen: IVD-zertifiziert.
Bitte beachten