Schläuche für Verschlussballons, Tyvek® 1073B/HDPE
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
SBTMGTVK02 SBTMGTVK03 SBTMGTVK04 SBTMGTVK06 SBTMGTVK09 SBTMGTVK10 SBTMGTVK12 SBTMGTVK18 SBTMGTVK28 018SBT12SD 028SBTWGC SBTMGTVK07 SBTMGTVK14 SBTMGTVK24 SBTMGTVK28SDON SBTMGTVK14SDON SBTMGTVK06SDON
129-3024EA 933 CHF
129-3024 129-3026 129-3027 129-3028 129-3029 129-3035 129-3036 129-3037 129-3038 KACC018SBT12SD KACC028SBTWGC KACCSBTMGTVK07 KACCSBTMGTVK14 KACCSBTMGTVK24 KACCSBTMGTVK28SDON KACCSBTMGTVK14SDON KACCSBTMGTVK06SDON
Schläuche für Verschlussballons, Tyvek® 1073B/HDPE
Beutel Sterilisationsbeutel
Tyvek® 1073B/HDPE-Endlosschläuche für Autoklaven eignen sich ideal für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Komponenten wie Fläschchen- und Spritzenstopfen und -kappen. Auch eine gute Wahl für schwere Ausrüstungsteile, bei denen Sicht in die Tasche erforderlich ist. Die Schlauchform ermöglicht die Herstellung von Beuteln beliebiger Länge und bietet eine hervorragende Größenflexibilität.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Eine Seite besteht aus wasserabweisendem und