Hitzebeständige Handschuhe
Lieferant: JUTEC
H115AS238-W2 H115AS230-W2
JUTEH115AS238-W2EA 244 CHF
JUTEH115AS238-W2 JUTEH115AS230-W2
Hitzebeständige Handschuhe
Handschuhe
Fünffingerhandschuh aus Glasgewebe mit Silikonbeschichtung und Preox-Aramidfaser, aluminisiert.
  • Abriebfest, rutschfest
  • Auch mit zusätzlichem Futter aus Preox-Fleece erhältlich
  • Auch mit Klettverschluss erhältlich
  • Flexibel, hervorragende Handhabung
  • Material: Glasgewebe bis 600 °C mit Silikonbeschichtung (Handfläche)
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X4XX), EN 407 (433444).