GW-9662
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: GW9662, 2-Chloro-5-nitro-N-phenylbenzamide
J65634.MAEA 189 CHF
J65634.MA
GW-9662
GW-9662
An irreversible PPAR antagonist
Off-white powder
Formel: C₁₃H₉N₂O₃Cl
MW: 276,7 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01215270
CAS-Nummer: 22978-25-2