Magnetrührer, IKA Plate RCT digital
Lieferant: IKA
25004601 25005223
IKAA25004601EA 1450 CHF
IKAA25004601 IKAA25005223
Magnetrührer, IKA Plate RCT digital
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Der Magnetrührer IKA Plate (RCT digital) besitzt eine Heizplatte aus einer Aluminiumlegierung für optimale Wärmeübertragung. Die Gehäuseoberfläche aus Glas ermöglicht eine optimale Reinigung und sorgt für hohe chemische Beständigkeit. Der Magnetrührer ist mit einem leistungsstarken Motor für einen breiten Drehzahlbereich sowie einer integrierten Timer-/Zählfunktion zur Unterstützung bei der Überwachung sensibler chemischer Reaktionsabläufe ausgestattet.
  • SmartTemp® Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen
  • Anschlussmöglichkeit für
More Product Information