Viskosimeter, ROTAVISC SBS
Lieferant: IKA
10007714 10013661 10013675 10013686 10013820 10013822 10013824
531-1464EA 5660 CHF
531-1464 531-1483 531-1486 531-1480 IKAA10013820 IKAA10013822 IKAA10013824
Viskosimeter, ROTAVISC SBS
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
SBS-Rotationsviskosimeter (Stahlkugellager, aufgehängt) erweitern einen großen Teil des Anwendungsspektrums der IKA ROTAVISC-Gerätefamilie.
  • Einfach zu verwenden
  • Höchste Messgenauigkeit
  • Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
Anstelle einer Juwelenlagerung sind diese Geräte mit einer speziellen Kugellagertechnologie ausgestattet.
Sie zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus. Prädestiniert für Anwendungen mit sehr hohem Probendurchsatz, häufigem Spindelwechsel, Betrieb in raueren Umgebungen oder auch häufig wechselnden Gerätestandorten.