Kits zur genomischen RNA-Reinigung, Fast RNA™ Pro Red Kit
Lieferant: ICN Biomedicals
116035050
ICNA116035050EA 421 CHF
ICNA116035050
Kits zur genomischen RNA-Reinigung, Fast RNA™ Pro Red Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das FastRNA® Pro Red Kit wird verwendet, um die Gesamt-RNA aus Hefe und Pilzen zu isolieren. Isolierte RNA eignet sich für RT-PCR-Analysen und andere nachgelagerte Anwendungen.
Mit dem FastPrep-24™- oder FastPrep® FP120-Instrument werden bis zu 10⁹ Zellen durch Lysing Matrix C in schlagfesten 2-ml-Röhrchen homogenisiert. Die Gesamt-RNA wird in die proprietäre, schützende RNApro™-Lösung freigesetzt. Nach Extraktion mit Chloroform und Präzipitation wird die Gesamt-RNA extrahiert.
Nur für Forschungszwecke.
Lieferumfang: Das Kit enthält RNApro™-Lösung (1×55 ml), DEPC-behandeltes H₂O (1×15 ml) und Lysing Matrix C (50×2-ml-Röhrchen).