Schraubverschlüsse, 9 mm, Hochleistungsanwendungen der Stufe 3, SureSTART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6PMSC9ST1 6PSC9ST1 6PSC9ST101 6PSC9ST101X 6PSC9ST1F 6PSC9ST1R 6PSC9ST1RF 6PSC9ST1RT 6PSC9ST1T 6PSC9STB1 6PSC9STB1F 6PSC9STB1T 6PSC9STBS1 6PSC9STBS1F 6PSC9STBS1T 6PSC9STS1 6PSC9STS1F 6PSC9STS1R 6PSC9STS1RT 6PSC9STS1T 6PSC9TST 6PSC9TSTF 6PSC9TSTR 6PSC9TSTRF 6PSC9TSTRT 6PSC9TSTT 6PSC9STS1Y 6PSC9STS1G
HYPE6PMSC9ST1EA 96.8 CHF
HYPE6PMSC9ST1 HYPE6PSC9ST1 HYPE6PSC9ST101 HYPE6PSC9ST101X HYPE6PSC9ST1F HYPE6PSC9ST1R HYPE6PSC9ST1RF HYPE6PSC9ST1RT HYPE6PSC9ST1T HYPE6PSC9STB1 HYPE6PSC9STB1F HYPE6PSC9STB1T HYPE6PSC9STBS1 HYPE6PSC9STBS1F HYPE6PSC9STBS1T HYPE6PSC9STS1 HYPE6PSC9STS1F HYPE6PSC9STS1R HYPE6PSC9STS1RT HYPE6PSC9STS1T 548-2770 HYPE6PSC9TSTF HYPE6PSC9TSTR HYPE6PSC9TSTRF HYPE6PSC9TSTRT HYPE6PSC9TSTT HYPE6PSC9STS1Y HYPE6PSC9STS1G
Schraubverschlüsse, 9 mm, Hochleistungsanwendungen der Stufe 3, SureSTART™
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 9-mm-Schraubverschlüsse mit Schraubfläschchen mit 9-mm-Öffnung, einschließlich SureSTART 2-ml-Schraubfläschchen aus Glas, 2-ml-Schraubfläschchen aus Goldqualität und Glas-Schraubmikrofläschchen mit vollständiger Rückgewinnung für <2-ml-Proben, 1,7-ml-Glasschraubfläschchen mit hoher Rückgewinnung und Glas-Schraubmikrofläschchen für <2 ml Proben (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 aus, um höchste Leistung und Empfindlichkeit der Methoden zu erzielen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Probensicherheit und -integrität aufrechtzuerhalten.