Umwälzkühler, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade "Basic" Regler
Lieferant: HUBER
3012.0189.01 3038.0001.01 3038.0010.01 3038.0003.01 3038.0011.01 3038.0027.01 3038.0028.01 3038.0004.01 3038.0016.01 3038.0005.01 3038.0013.01 3038.0029.01 3038.0030.01 3040.0009.01 3040.0010.01 3038.0043.01 3038.0044.01 3040.0011.01 3040.0012.01 3038.0045.01 3038.0046.01
HUBE3012.0189.01EA 0 CHF
HUBE3012.0189.01 HUBE3038.0001.01 HUBE3038.0010.01 HUBE3038.0003.01 HUBE3038.0011.01 HUBE3038.0027.01 HUBE3038.0028.01 HUBE3038.0004.01 HUBE3038.0016.01 HUBE3038.0005.01 HUBE3038.0013.01 HUBE3038.0029.01 HUBE3038.0030.01 HUBE3040.0009.01 HUBE3040.0010.01 HUBE3038.0043.01 HUBE3038.0044.01 HUBE3040.0011.01 HUBE3040.0012.01 HUBE3038.0045.01 HUBE3038.0046.01
Umwälzkühler, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade "Basic" Regler
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Umwälzkühler der Unichiller-Reihe bieten im Gegensatz zur Leitungswasserkühlung bessere Wirkungsgrade, stabile Druck- und Förderleistungen und eine konstante Kühlwassertemperatur. Die Geräte reduzieren zudem den Wasserverbrauch und schonen damit die Umwelt und senken die Betriebskosten.
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Robuste Edelstahlkonstruktion
  • Leichtes Befüllen und Entleeren
  • Beleuchtete Füllstandsanzeige
  • Großes, helles OLED-Display
Die Unichiller eignen sich ideal zur Wärmeabfuhr bei chemischen Prozessen, zur Kühlung von technischen AnlagenMore Product Information