Ein- und Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Biosystem Direct und Biosystem
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50118919 50118915 50118918 50119113 50119114 50118917
HPLT50118919EA 1910 CHF
HPLT50118919 HPLT50118915 HPLT50118918 HPLT50119113 HPLT50119114 HPLT50118917
Ein- und Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Biosystem Direct und Biosystem
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Ein- und Mehrstellenrührer für bis zu 4 Gefäße. Die Modelle Biosystem Direct (mit direkter Steuerung) sind zum Mischen von Kulturbouillons, Microcarrier-Kulturen und Zellsuspensionen geeignet. Die Biosystem Modelle verfügen über eine externe Steuerung und können perfekt in Analyseinstrumente und -systeme integriert werden. Zum Schutz der Kulturen rühren die Geräte langsam und gleichmäßig.
  • Stabile Konstruktion mit Edelstahlgehäuse, Geräte können unter fließendem Wasser gereinigt werden
  • Biosystem Rührer erzeugen nur wenig bis keine Abwärme, so dass die
More Product Information