Silberstandards ICP und ICP-MS, (CRM), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
E1369-100ML
HONCE1369-100MLEA 111.03 CHF
HONCE1369-100ML
Silberstandards ICP und ICP-MS, (CRM), Fluka™
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien (CRM)
  • Rückführbar auf SRM von NIST
Zertifizierungen: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).