Blei(II)acetat Trihydrat 99,5, puriss., extra_pure, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
11504-25KG
HONC11504-25KGEA 872.3 CHF
HONC11504-25KG
Blei(II)acetat Trihydrat 99,5, puriss., extra_pure, Fluka™
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75 °C
Dichte: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Substances not precipitated by H₂S (SO₄) Max. 0.5 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %