Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch
Lieferant: Avantor
HILB-3-0303UEA 972 CHF
HILB-3-0303U HILB-3-0502U HILB-3-0503U HILB-3-0546U HILB-3-1002U HILB-3-1003U HILB-3-1046U HILB-3-1502U HILB-3-1503U HILB-3-1546U HILB-3-2502U HILB-3-2503U HILB-3-2546U HILB-5-0103GD HILB-5-0502U HILB-5-0503U HILB-5-0546U HILB-5-1002U HILB-5-1003U HILB-5-1046U HILB-5-1502U HILB-5-1503U HILB-5-1546U HILB-5-2502U HILB-5-2503U HILB-5-2546U HILB-17-0203U HILB-17-0302U HILB-17-0303U HILB-17-0502U HILB-17-0503U HILB-17-7502U HILB-17-1002U HILB-17-1003U HILB-3-0102GD HILB-3-0103GD HILB-3-0302U HILB-17-GD2U HILB-17-D1002
Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® HILIC-B-Säulen wurden speziell für HILIC-Anwendungen entwickelt und eignen sich besonders für die Trennung polarer Analyten. Diese Säulen sind Teil einer Reihe von drei proprietären HILIC-Säulen (HILIC-A, HILIC-B und HILIC-N), die entwickelt wurden, um Chromatographen die Durchführung reproduzierbarer und erfolgreicher HILIC-Trennungen mithilfe eines systematischen Ansatzes bei der Methodenentwicklung zu ermöglichen.
  • Proprietäre HILIC-Phase mit Aminopropyl-Grundcharakter
  • Kompatibel mit HPLC/UHPLC-Systemen aller Hersteller
  • Hervorragende
More Product Information