VWR® Hichrom Organische Säure, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
HICH9046EA 2320 CHF
HICH9046 HICH9048 HICH9646 HICH9648 HICH28883 HICH28884
VWR® Hichrom Organische Säure, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Hichrom Säulen für Organische Säure sind Ionenausschlusssäulen, die mit sulfoniertem Polystyrol-Divinylbenzol gefüllt sind.
  • Schnelle Analyse organischer Säuren und Alkohole
  • pH-stabiles Polymerharz
  • Nur isokratische 100% wässrige mobile Phase, keine organischen Lösungsmittel
  • USP L17
Die Säulen OA-1000 und OA-2000 weisen eine hervorragende Selektivität für aliphatische und aromatische Säuren auf. Wie bei den meisten Ionenausschlusssäulen ist eine Säulenheizung für normale Betriebsabläufe erforderlich. Die Säulen IOA-1000 und IOA-2000 eignen sichMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable