Avantor® Hichrom HI-PS255, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI58-15-004-10EA 772 CHF
HI58-15-004-10 HI58-18-018-10 HI58-18-018-20 HI58-18-018-40 HI58-18-018-50 HI58-18-018-60 HI58-18-020-10 HI58-18-020-20 HI58-18-020-40 HI58-18-040-10 HI58-18-040-20 HI58-18-040-40 HI58-18-040-50 HI58-18-040-60 HI58-20-010-10 HI58-20-010-20 HI58-20-010-40 HI58-20-010-50 HI58-20-010-60 HI58-20-020-10 HI58-20-020-20 HI58-20-020-40 HI58-20-020-50 HI58-20-020-60 HI58-20-040-10 HI58-20-040-20 HI58-20-040-40 HI58-20-040-50 HI58-20-040-60 HI58-20-100-10 HI58-20-100-20 HI58-20-100-40 HI58-20-100-50 HI58-20-100-60 HI58-25-010-15 HI58-25-010-30 HI58-25-010-50 HI58-25-010-60 HI58-25-025-10 HI58-25-025-105 HI58-25-025-15 HI58-25-025-30 HI58-25-025-50 HI58-25-025-60 HI58-25-050-10 HI58-25-050-105 HI58-25-050-15 HI58-25-050-30 HI58-25-050-50 HI58-25-050-60 HI58-25-100-10 HI58-25-100-105 HI58-25-100-15 HI58-25-100-30 HI58-25-100-50 HI58-25-100-60 HI58-25-200-10 HI58-25-200-105 HI58-25-200-15 HI58-25-200-30 HI58-25-200-50 HI58-25-200-60 HI58-25-300-10 HI58-25-300-15 HI58-25-300-30 HI58-25-300-50 HI58-25-300-60 HI58-32-010-10 HI58-32-010-105 HI58-32-010-15 HI58-32-010-30 HI58-32-010-50 HI58-32-010-60 HI58-32-025-10 HI58-32-025-105 HI58-32-025-15 HI58-32-025-30 HI58-32-025-50 HI58-32-025-60 HI58-32-050-10 HI58-32-050-105 HI58-32-050-15 HI58-32-050-30 HI58-32-050-50 HI58-32-050-60 HI58-32-100-10 HI58-32-100-105 HI58-32-100-15 HI58-32-100-30 HI58-32-100-50 HI58-32-100-60 HI58-32-150-10 HI58-32-150-105 HI58-32-150-15 HI58-32-150-30 HI58-32-150-50 HI58-32-150-60 HI58-32-300-10 HI58-32-300-105 HI58-32-300-15 HI58-32-300-30 HI58-32-300-50 HI58-32-300-60 HI58-32-400-30 HI58-32-500-10 HI58-32-500-105 HI58-32-500-15 HI58-32-500-30 HI58-32-500-50 HI58-32-500-60 HI58-53-010-10 HI58-53-010-15 HI58-53-010-30 HI58-53-025-15 HI58-53-025-30 HI58-53-025-50 HI58-53-025-60 HI58-53-050-10 HI58-53-050-15 HI58-53-050-30 HI58-53-050-50 HI58-53-050-60 HI58-53-100-10 HI58-53-100-15 HI58-53-100-30 HI58-53-100-50 HI58-53-100-60 HI58-53-100-75 HI58-53-150-10 HI58-53-150-15 HI58-53-150-30 HI58-53-150-50 HI58-53-150-60 HI58-53-150-75 HI58-53-265-10 HI58-53-300-10 HI58-53-300-15 HI58-53-300-30 HI58-53-300-50 HI58-53-300-60 HI58-53-300-75 HI58-53-500-10 HI58-53-500-15 HI58-53-500-30 HI58-53-500-50 HI58-53-500-60 HI58-53-500-75 HI58-53-700-15 HI58-53-700-30 HI58-05-005-2 HI58-05-005-2.5 HI58-05-005-5 HI58-10-010-10 HI58-10-010-15 HI58-10-010-5 HI58-10-020-10 HI58-10-020-15 HI58-10-020-5 HI58-10-040-10 HI58-10-040-15 HI58-10-040-5 HI58-15-015-10 HI58-15-015-15 HI58-15-015-20 HI58-15-015-30 HI58-15-015-5 HI58-15-004-3G2 HI58-25-025-15G5 HI58-25-025-30G5 HI58-25-025-60G5 HI58-53-100-30G5
Avantor® Hichrom HI-PS255, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Apolare Phase, geeignet für Säulen mit hoher Filmdicke, zur Analyse von Lösungsmitteln, Alkoholen, flüchtigen Stoffen usw.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Phase name HI-PS255
Environmentally Preferable
Phase composition 1% Vinyl, 99% Methyl Polysiloxane
Polarity Apolar stationary phase
Crossbond Yes
Temperaturlimit 350 °C
USP-Code G1, G2, G9, G38