Avantor® Hichrom HI-5, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI02-05-005-2EA 504 CHF
HI02-05-005-2 HI02-05-005-2.5 HI02-05-005-5 HI02-10-010-10 HI02-10-010-15 HI02-10-010-5 HI02-10-020-15 HI02-10-040-10 HI02-10-040-15 HI02-10-040-5 HI02-15-015-10 HI02-15-015-15 HI02-15-015-30 HI02-15-015-5 HI02-25-025-15G5 HI02-25-025-30G5 HI02-25-025-60G5 HI02-25-100-30G5 HI02-32-100-30G5 HI02-53-050-30G10 HI02-53-100-30G5 HI02-18-018-10 HI02-18-018-20 HI02-18-018-50 HI02-18-018-60 HI02-18-020-10 HI02-18-020-40 HI02-18-020-50 HI02-18-020-60 HI02-18-040-10 HI02-18-040-20 HI02-18-040-40 HI02-18-040-50 HI02-18-040-60 HI02-20-010-20 HI02-20-010-50 HI02-20-010-60 HI02-20-020-10 HI02-20-020-20 HI02-20-020-60 HI02-20-040-10 HI02-20-040-20 HI02-20-040-40 HI02-20-100-20 HI02-20-100-40 HI02-20-100-50 HI02-25-010-15 HI02-25-010-30 HI02-25-010-60 HI02-25-025-10 HI02-25-025-105 HI02-25-025-15 HI02-25-025-50 HI02-25-025-60 HI02-25-050-10 HI02-25-050-105 HI02-25-050-15 HI02-25-050-30 HI02-25-050-50 HI02-25-050-60 HI02-25-100-10 HI02-25-100-105 HI02-25-100-15 HI02-25-100-50 HI02-25-100-60 HI02-32-010-10 HI02-32-010-105 HI02-32-010-30 HI02-32-010-50 HI02-32-010-60 HI02-32-025-105 HI02-32-025-15 HI02-32-025-30 HI02-32-025-50 HI02-32-050-105 HI02-32-050-15 HI02-32-050-30 HI02-32-050-50 HI02-32-050-60 HI02-32-100-10 HI02-32-100-105 HI02-32-100-15 HI02-32-100-30 HI02-32-100-50 HI02-32-100-60 HI02-32-150-10 HI02-32-150-105 HI02-32-150-15 HI02-32-150-30 HI02-32-150-50 HI02-32-300-10 HI02-32-300-105 HI02-32-300-15 HI02-32-300-30 HI02-32-300-50 HI02-32-300-60 HI02-32-400-30 HI02-32-500-10 HI02-32-500-105 HI02-32-500-30 HI02-32-500-50 HI02-53-010-10 HI02-53-010-30 HI02-53-010-50 HI02-53-010-60 HI02-53-025-30 HI02-53-025-50 HI02-53-050-10 HI02-53-050-15 HI02-53-050-30 HI02-53-050-50 HI02-53-100-10 HI02-53-100-15 HI02-53-100-30 HI02-53-100-60 HI02-53-150-10 HI02-53-150-15 HI02-53-150-30 HI02-53-150-60 HI02-53-265-10 HI02-53-300-10 HI02-53-300-15 HI02-53-300-30 HI02-53-300-60 HI02-53-300-75 HI02-53-500-10 HI02-53-500-30 HI02-53-500-60 HI02-53-500-75 HI02-53-700-15 HI02-53-700-30 HI02-32-500-25 HIGCHI0232025155IN HIGCHI02-32-050-25 HIGCHI02-32-017-25 HIGCHI02-32-012-50 HIGCHI02-32-052-50
Avantor® Hichrom HI-5, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Wirklich vielseitige Allzweck-Phase mit niedriger Polarität für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter (zum Beispiel): PCBs, ätherische Öle, Pestizide, halbflüchtige Stoffe und vieles mehr. HI-5 ist eine kreuzgebundene Phase und gewährleistet eine lange Lebensdauer auch unter hohen Temperaturgrenzen.
  • Phasenzusammensetzung: Kreuzgebundenes 5% Phenyl, 95% Methylpolysiloxan
  • Lange Lebensdauer
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Phase name HI-5
Environmentally Preferable
Phase composition 5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane
Polarity Low-polarity stationary phase
Crossbond Yes
Temperaturlimit 350 °C
USP-Code G27, G36, G41