Mikrotiterplatten für Revco ExF, DxF und HERAfreeze® HFU B Gefrierschränke
Lieferant: Thermo Scientific
1950637 1950638 1950786
HERA1950637EA 256 CHF
HERA1950637 HERA1950638 HERA1950786
Mikrotiterplatten für Revco ExF, DxF und HERAfreeze® HFU B Gefrierschränke
Gestelle Mikrotiterplatten-Gestelle
Maximiert die Röhrchenlagerkapazität pro Gefrierschrank mit Thermo Scientific™-Schubladengestellen für Röhrchen (Gefrierschränke mit 5 Innentüren), einer Regallösung für Ultratieftemperatur-Gefrierschränke mit fünf Innentüren. Zur Verwendung in Verbindung mit Thermo Scientific™ dichten Aufbewahrungsfläschchen.
  • Edelstahl
  • Rechteckige Form
Die gewerblichen Gefrierregal- und Schlauchlösungen von Thermo Scientific bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Regallösungen sind für die Aufnahme vonMore Product Information