Mikrotiterplatten für Revco ExF, DxF und HERAfreeze® HFU B Gefrierschränke
Lieferant: Thermo Scientific
1950637 1950638 1950786
HERA1950637EA 256 CHF
HERA1950637 HERA1950638 HERA1950786
Mikrotiterplatten für Revco ExF, DxF und HERAfreeze® HFU B Gefrierschränke
Gestelle Mikrotiterplatten-Gestelle
Maximiert die Röhrchenlagerkapazität pro Gefrierschrank mit Thermo Scientific™-Schubladengestellen für Röhrchen (Gefrierschränke mit 5 Innentüren), einer Regallösung für Ultratieftemperatur-Gefrierschränke mit fünf Innentüren. Zur Verwendung in Verbindung mit Thermo Scientific™ dichten Aufbewahrungsfläschchen.
  • Edelstahl
  • Rechteckige Form
Die gewerblichen Gefrierregal- und Schlauchlösungen von Thermo Scientific bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Regallösungen sind für die Aufnahme vonMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable