Makrozellen für Absorptionsmessungen mit PTFE-Deckeln, Hellma Analytics
Lieferant: HELLMA
6030-UV-10-531 6030-20-10 6030-40-10 6030-50-10 6030UV-10-53E AS2C-10K0-3M50 AS2C-40K0-14M0 AS5C-10K0-3M50
634-9005EA 149 CHF
634-9005 634-9002 634-9003 634-9004 HELL6030UV-10-53E HELLAS2C-10K0-3M50 HELLAS2C-40K0-14M0 HELLAS5C-10K0-3M50
Makrozellen für Absorptionsmessungen mit PTFE-Deckeln, Hellma Analytics
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Hellma® Makroküvette für Absorptionsmessungen im Vis-Bereich, 10 mm Schichtdicke, mit Deckel.
  • Küvettentyp 6030-OG, aus optischem Glas
  • Wellenlängenbereich von 260 bis 2500 nm
  • 10 bis 50 mm Schichtdicke
  • Mit PTFE-Deckel
  • Volumen von 3.500 - 17500 μl
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet. Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich
More Product Information