UV/Vis Kalibrierstandards
Lieferant: HELLMA
667100 667400 667014 667005 667010 667101 667301 667011 667012 667305 667040 667001 667006 667009 667600 667102 667003 667200 667060 667103 667307 6670100 667304 667080 667020 667105H 667857 667035 667025 667025USP 667019 667045 667104 667350 667425 6670120 6670140 6670160 6670180 6670200 667001H 667005USP 667010H 667011H 667019H 667100H 667101H 667102H 667106H 667119H 667512 667023 667536 667548 667599 667506 667524 667518 667S501 667EP1002 667045EPUSP 667EP1001 667020RE
634-0670EA 1780 CHF
634-0670 HELL667400 HELL667014 HELL667005 HELL667010 HELL667101 HELL667301 HELL667011 HELL667012 634-0672 HELL667040 HELL667001 HELL667006 HELL667009 HELL667600 HELL667102 634-0669 634-0671 HELL667060 HELL667103 HELL667307 HELL6670100 HELL667304 HELL667080 HELL667020 HELL667105H HELL667857 HELL667035 HELL667025 HELL667025USP HELL667019 HELL667045 HELL667104 HELL667350 HELL667425 HELL6670120 HELL6670140 HELL6670160 HELL6670180 HELL6670200 HELL667001H HELL667005USP HELL667010H HELL667011H HELL667019H HELL667100H HELL667101H HELL667102H HELL667106H HELL667119H HELL667512 HELL667023 HELL667536 HELL667548 HELL667599 HELL667506 HELL667524 HELL667518 HELL667S501 HELL667EP1002 HELL667045EPUSP HELL667EP1001 HELL667020RE
UV/Vis Kalibrierstandards
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Die Hellma® Kalibrierstandards entsprechen allen nötigen Normen sowie Bestimmungen und bieten somit höchste Qualität zur Rekalibrierung Ihres Spektrometers.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat*
  • Alle Sets inklusive relevanter Referenz
  • Rückführbar auf NIST oder PTB
  • Resourcenschonend und nachhaltig
  • Regelkonform
  • Zentrumshöhe: 8,5 - 20 mm
  • Äußere Abmessung (B×T×H) 12,5×12,5×48,5
Hellma® Kalibrierstandards werden zu 100% in Deutschland gefertigt.
Regelkonform:  Die Hellma® Kalibrierstandards entsprechen den Vorgaben von Qualitätsmanagement-Systemen und Pharmakopöen (z.B.: Ph. Eur. und USP) für höchste Qualitätsanforderungen und internationale Vergleichbarkeit der Messergebnisse.
Rückverfolgbarkeit: Alle Messergebnisse der Hellma® Kalibrierstandards können auf Kalibrierstandards, welche durch die NIST (National Institute of Standards and Technology für die photometrische Genauigkeit) oder die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängengenauigkeit) gemessen wurden, zurückgeführt werden.
Resourcenschonend und nachhaltig: Hellma® Kalibrierstandards können jahrelang problemlos wiederverwendet werden und langfristig in Gebrauch bleiben. Ein immer wiederkehrendes aufwendiges Ansetzen und Herstellen von Kalibrierlösungen entfällt, somit werden Ressourcen, Umwelt und Budget geschont. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
Zertifizierungen:
NIST SRM 1930, Europäische Pharmakopöe, USP 857. DAkkS-Kalibrierschein* Hellma® Kalibrierstandards werden im durch die DAkkS* nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Hellma Analytics Kalibrierlabor hergestellt und mit einem DAkkS-Kalibrierschein* ausgeliefert.*. *) Anmerkung: Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Kalibrierlabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-18752-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Bestellinformation:
30 Jahre Garantie Wir vertrauen auf unsere Qualität und Sie können auf sichere Messergebnisse vertrauen! Bei regelmäßiger Rekalibrierung – mindestens alle zwei Jahre – im Hellma Analytics Kalibrierlabor, erhalten Sie 30 Jahre Hersteller-Garantie auf alle Hellma® Kalibrierstandards.