Durchflussküvetten für Absorptionsmessungen
Lieferant: HELLMA
170700-0.1-40 170700-2-40 170000-2-40 170000-1-40 1767001550-40 170700-0.5-40 178710-1085-40 137-1-40 137-2-40 137-5-40 137-10-40 175-10-15-40 175-10-85-40 176-50-85-40 176700-5-15-40 178712-1085-40 170700-0.2-40 170-700-1-40 176-10-15-40 178710-1015-40 1767008510-40 176700-1015-40 176-50-15-40 176700-5-85-40 176-760-85-40 176-761-15-40 178712-10-20 170700-0.2-K-4 170700-0.5-K-4 1767001015-K-4 1767001085-K-4 1767005-15-K-4 178710-1015K-4
634-9823EA 1470 CHF
634-9823 634-9827 634-9821 634-9820 634-9936 634-9825 634-0869 634-0859 634-0982 634-0983 634-0830 634-0860 634-0861 634-0863 634-9103 634-0989 634-9824 634-9826 634-9107 634-9945 634-9102 634-9104 634-9108 634-9100 634-0984 634-0985 HELL178712-10-20 HELL170700-0.2-K-4 HELL170700-0.5-K-4 HELL1767001015-K-4 HELL1767001085-K-4 HELL1767005-15-K-4 HELL178710-1015K-4
Durchflussküvetten für Absorptionsmessungen
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Hellma® High Precision Quarzglas Durchfluss-Küvetten für Absorptionsmessungen im UV/Vis-Bereich und/oder Fluoreszenzmessungen, 0,1 mm bis 50 mm Schichtdicke, mit Zu- und Abfluss-Stutzen, oder 2 Schraubanschlüssen und FEP-Schläuchen.
  • Küvetten aus Hochleistungs-Quarzglas
  • Wellenlängenbereich von 200 bis 2500 nm
  • 0,1 bis 50 mm Schichtdicke
  • Mit Zu-und Abfluss-Stutzen, oder 2 Schraubanschlüssen und FEP-Schläuche
  • Volumen von 6,2 bis 2600 μl
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen
More Product Information