Küvetten mit Magnetrührstäbchen für Absorptions- oder Fluoreszenzmessungen
Lieferant: HELLMA
109000F-10-40 109000-10-40 119-10-40 109004-10-40 109004F-10-40 119004-10-40 119F-10-40 119004F-10-40
HELL109000F-10-40EA 537 CHF
HELL109000F-10-40 634-9561 634-9562 HELL109004-10-40 HELL109004F-10-40 HELL119004-10-40 HELL119F-10-40 HELL119004F-10-40
Küvetten mit Magnetrührstäbchen für Absorptions- oder Fluoreszenzmessungen
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Hellma® High Precision Quarzglas Makroküvette für Absorptions- oder Fluoreszenzmessungen im UV/Vis-Bereich, 4 & 10 mm Schichtdicke, mit Magnetrührstäbchen und Deckel.
  • Zellen aus optischem Spezialglas
  • Wellenlängenbereich von 200 bis 2500 nm
  • Schichtdicke: 4 bis 10 mm
  • Magnetrührstäbchen
  • Mit Deckel
  • Volumen: 1500 bis 3500 µl
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet.
Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei