Flaschen für Gelöstsauerstoff gem. Winkler
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44267010 44267020
HECH44267010EA 29.7 CHF
HECH44267010 HECH44267020
Flaschen für Gelöstsauerstoff gem. Winkler
Flaschen Sauerstoffflaschen
Flaschen für Gelöstsauerstoff gem. Winkler, Glas, klar, zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffes
  • Austauschbarer Kunststoffstopfen
  • Mattiertes Beschriftungsfeld
  • Genau justierter Inhalt
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable