Messkolben, Klasse A, Trapezform, blaue Markierungen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42110024
HECH42110024EA 31.8 CHF
HECH42110024
Messkolben, Klasse A, Trapezform, blaue Markierungen
Kolben Messkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3 mit PP-Stopfen.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Blaue Markierungen
  • Konformität zertifiziert (DE-M-Kennzeichnung)
Die Standfläche ist wesentlich größer als bei herkömmlichen Messkolben gleichen Volumens, dadurch deutlich verbesserte Standsicherheit.
Gemäß DIN EN ISO 1042